Läs mer
3-Pyridyloxiättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11456516
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456516 1 g 1g
11466516 5 g 5g
11476516 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24780.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86649-57-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Pyridyloxiättiksyra används vid syntes av råmaterial för finkemikalier, organisk intermediär, farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Pyridyloxiättiksyra används vid syntes av råmaterial för finkemikalier, organisk intermediär, farmaceutisk intermediär.
Löslighet Lite löslig i vatten (2,0
g/L)
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86649-57-2
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD04039772
InChI-nyckel MBEPWLCDXKKANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridin-3-yloxy-acetic acid, 2-pyridin-3-yloxy acetic acid, 3-pyridyloxyacetic acid, pyridin-3-yloxy acetic acid, 2-3-pyridyloxy acetic acid, pyridin-3-yloxy-aceticacid, 2-3-pyridinyloxy acetic acid, 2-pyridin-3-yloxy aceticacid, acetic acid, 3-pyridinyloxy, 2-pyridine-3-yl oxyacetic acid
PubChem CID 3159630
IUPAC-namn 2-pyridin-3-yloxiättiksyra
LEDER OC(=O)COC1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridyloxyacetic acid
Smältpunkt 210°C to 212°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly Soluble in water (2.0g/L)
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Pyridyloxyacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridyloxyacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.