Läs mer
3-Pyrimidin-2-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10012074
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10012074 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10787875 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10012074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56314CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69491-56-1
Molekylformel C10H9N3
Molekylvikt (g/mol) 171.203
MDL-nummer MFCD09702385
InChI-nyckel GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 12456169
IUPAC-namn 3-pyrimidin-2-ylanilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 171.2
Procent renhet 97%