Läs mer
3-Pyrimidin-2-ylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442104
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10442104 10 g 10g
10643065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10442104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56304EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 263349-22-0
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.20
MDL-nummer MFCD08056283
InChI-nyckel ZBAZYPXXIVHUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 2-3-formylphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 22630818
LEDER O=CC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 3-pyrimidin-2-ylbensaldehyd
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%