Läs mer
3-Pyrimidin-2-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346334
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkode 10346334 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC56301DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 579476-26-9
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD05864812
InChI-nyckel KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22317373
IUPAC-namn 3-pyrimidin-2-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.