Läs mer
3-Pyrimidin-2-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10386954
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10346334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10386954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56301DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 579476-26-9
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD05864812
InChI-nyckel KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22317373
IUPAC-namn 3-pyrimidin-2-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%