Läs mer
3-Pyrimidin-2-ylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472454
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10472454 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10275324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10472454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56313CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 910036-92-9
Molekylformel C11H11N3
Molekylvikt (g/mol) 185.23
MDL-nummer MFCD09702384
InChI-nyckel MXSXDKVANPZCBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-yl benzylamine, 1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 24229566
IUPAC-namn (3-pyrimidin-2-ylfenyl)metanamin
LEDER NCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.23
Procent renhet 95%