Läs mer
(3-Pyrimidin-2-ylfenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10444895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10444895 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10462274 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56309DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-12-4
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD09064977
InChI-nyckel WMNXGJMCXOLBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229565
LEDER OCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (3-pyrimidin-2-ylfenyl)metanol
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%