Läs mer
3-Pyrimidin-5-ylanilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10011844
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10011844 5 g 5g
10558253 250 mg 250mg
10164192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10011844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41714DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69491-59-4
Molekylformel C10H9N3
Molekylvikt (g/mol) 171.203
MDL-nummer MFCD06802522
InChI-nyckel DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162049
IUPAC-namn 3-pyrimidin-5-ylanilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-5-ylaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Synonym 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
Formel vikt 171.2
Procent renhet 97%