Läs mer
3-Pyrimidin-5-ylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10525953
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10525953 250 mg 250mg
10600335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10525953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41704CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 640769-70-6
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.198
MDL-nummer MFCD05864833
InChI-nyckel RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187249
IUPAC-namn 3-pyrimidin-5-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%