Läs mer
3-Pyrimidin-5-ylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600335
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10600335 1 g 1g
10525953 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600335 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41704DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 640769-70-6
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.198
MDL-nummer MFCD05864833
InChI-nyckel RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187249
IUPAC-namn 3-pyrimidin-5-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%