Läs mer
3-Pyrimidin-5-ylbensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412723
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10412723 250 mg 250mg
10137662 1 g 1g
10377114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10412723 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 852180-74-6
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD05864810
InChI-nyckel URQRFVRGUHUTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-5-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-yl-benzoicacid, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 4187250
IUPAC-namn 3-pyrimidin-5-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%