Läs mer
(3-Pyrimidin-5-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259722
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259722 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10148142 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41709CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 852180-75-7
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD06802882
InChI-nyckel PUCNXFUXTNDXKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 3-5-pyrimidinyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162050
LEDER OCC1=CC=CC(=C1)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (3-pyrimidin-5-ylfenyl)metanol
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%