Läs mer
3-Pyrrolidin-1-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10177812
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10177812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10586714 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38514DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 115833-93-7
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.236
InChI-nyckel DNPBFTQZONVQDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1518808
IUPAC-namn 3-pyrrolidin-1-ylanilin
LEDER C1CCN(C1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrrolidin-1-ylaniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine
Formel vikt 162.23
Procent renhet 97%