Läs mer
3-Pyrrolidin-1-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyrrolidin-1-ylaniline |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine |
| Formel vikt | 162.23 |
| Procent renhet | 97% |