Läs mer
3-Pyrrolidin-1-ylbensaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351563
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10351563 250 mg 250mg
10779953 1 g 1g
10225714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10351563 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38504CB
Kemiska identifierare
CAS 857283-89-7
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD07772825
InChI-nyckel KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
PubChem CID 7164600
LEDER O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-pyrrolidin-1-ylbensaldehyd
Formel vikt 175.23
Procent renhet 95%