Läs mer
3-Pyrrolidin-1-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229822
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10621465 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10229822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38501CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 72548-79-9
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD03426724
InChI-nyckel HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 651721
IUPAC-namn 3-pyrrolidin-1-ylbensoesyra
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%