Läs mer
3-Pyrrolidin-1-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621465
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10621465 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10229822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 72548-79-9
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD03426724
InChI-nyckel HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 651721
IUPAC-namn 3-pyrrolidin-1-ylbensoesyra
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%