Läs mer
3-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10402464 250 mg 250mg
10419003 1 g 1g
10235424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10402464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55714CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 183365-31-3
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.263
InChI-nyckel RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
PubChem CID 1096407
IUPAC-namn 3-(pyrrolidin-1-ylmetyl)anilin
LEDER C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%