Läs mer
3-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10032454
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10032454 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10267993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10032454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55704CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 884507-42-0
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.26
MDL-nummer MFCD07782420
InChI-nyckel XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
PubChem CID 18525870
IUPAC-namn 3-(pyrrolidin-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.26
Procent renhet 97%