Läs mer
3-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10267993
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10267993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10032454 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10267993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55704DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-42-0
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.26
MDL-nummer MFCD07782420
InChI-nyckel XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
PubChem CID 18525870
IUPAC-namn 3-(pyrrolidin-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.26
Procent renhet 97%