Läs mer
3-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyrahydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 241.72 |
| Procent renhet | 90% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?