Läs mer
3-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyrahydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679515 5 g 5g
10071974 250 mg 250mg
10255664 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10679515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55751DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 887922-93-2
Molekylformel C12H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 241.715
InChI-nyckel BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoicacidhydrochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525874
IUPAC-namn 3-(pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.72
Procent renhet 90%