Läs mer
[3-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10377534
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10377534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55709DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-59-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H17NO
MDL-nummer MFCD08690300
Kvantitet 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-pyrrolidinylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-pyrrolidin-1-yl methyl phenyl methanol
InChI-nyckel YMFREPVLJDRBOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC(CN2CCCC2)=C1
IUPAC-namn [3-(pyrrolidin-1-ylmetyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 191.27
PubChem CID 16495038
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%