Läs mer
(3-Pyrrolidin-1-ylfenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 177.25 |
| Procent renhet | 97% |