Läs mer
(3-Pyrrolidin-1-ylfenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10107772
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10107772 1 g 1g
10045852 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10107772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 859850-72-9
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD07772826
InChI-nyckel MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 7162062
IUPAC-namn (3-pyrrolidin-1-ylfenyl)metanol
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%