Läs mer
(3-Pyrrolidin-1-ylfenyl)metylamin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 176.26 |
| Procent renhet | 90% |