Läs mer
(3-Pyrrolidin-1-ylfenyl)metylamin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167812
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10167812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10016262 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38513DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175696-70-5
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD07772827
InChI-nyckel BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
PubChem CID 7162061
IUPAC-namn (3-pyrrolidin-1-ylfenyl)metanamin
LEDER NCC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 90%