Läs mer
3-Pyrrolidinone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyrrolidinone','Hydrochloride |
| CAS | 3760-52-9 |
| Molekylformel | C4 H7 N O . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h5H,1-3H2;1H |
| LEDER | Cl.O=C1CCNC1 |
| IUPAC-namn | pyrrolidin-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.57 |
| Formel vikt | 121.0294 |