missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Pyrrolin-2-one (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyrrolin-2-one |
| CAS | 4031-15-6 |
| Molekylformel | C4 H5 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,5-Dihydro-2H-pyrrol-2-one, 1H-Pyrrole-2(5H)-one, 2,5-Dihydropyrrol-2-one, 4-Amino-2-butenoic Acid Lactam, 2-Oxo-3,4-didehydro-4-butyrolactam |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-2H,3H2,(H,5,6) |
| LEDER | O=C1NCC=C1 |
| IUPAC-namn | 1,2-dihydropyrrol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.09 |
| Formel vikt | 83.0371 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?