missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Pyrrolin-2-one (~90%), TRC

Produktkod. 30411338
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411338 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9985751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Pyrrolin-2-one
CAS 4031-15-6
Molekylformel C4 H5 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 1,5-Dihydro-2H-pyrrol-2-one, 1H-Pyrrole-2(5H)-one, 2,5-Dihydropyrrol-2-one, 4-Amino-2-butenoic Acid Lactam, 2-Oxo-3,4-didehydro-4-butyrolactam
InChI formel InChI=1S/C4H5NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-2H,3H2,(H,5,6)
LEDER O=C1NCC=C1
IUPAC-namn 1,2-dihydropyrrol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 83.09
Formel vikt 83.0371
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.