Läs mer
3-(quinolin-2-yl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(quinolin-2-yl)propanoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-12(15)8-7-10-6-5-9-3-1-2-4-11(9)13-10/h1-6H,7-8H2,(H,14,15) |