Läs mer
3-Kinoliinboronsyra, TRC
Produktkod. 30428292
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30428292 2.5 g
1 options
Produktkod. 30428292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ7004502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Molekylformel C9 H8 B N O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
LEDER OB(O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC-namn Kinolin-3-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 172.976
Formel vikt 173.065