Läs mer
3-Kinolinkarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10682095 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682095 1 g Glasflaska 1g
10194330 5 g Glasflaska 5g
10701945 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682095 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175700010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6480-68-8 | C10H7NR2 | 173,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6480-68-8
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
MDL-nummer MFCD00006770
InChI-nyckel DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC-namn kinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Quinolinecarboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 277 °C till 283 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 22, II, 56
Formel vikt 173.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Quinolinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.