Läs mer
3-Kinolinolinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30410084
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410084 1 g
1 options
Produktkod. 30410084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ7005001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 6480-68-8
Molekylformel C10 H7 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Carboxyquinoline, NSC 403263
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC-namn Kinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 173.17
Formel vikt 173.0477