Läs mer
3-(quinoxalin-2-yl)prop-2-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(quinoxalin-2-yl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 1593-24-4 |
| Molekylformel | C11 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(2-Quinoxalinyl)-2-propenoic acid, NSC 158311 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O2/c14-11(15)6-5-8-7-12-9-3-1-2-4-10(9)13-8/h1-7H,(H,14,15)/b6-5+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-quinoxalin-2-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.193 |
| Formel vikt | 200.059 |