missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-3-Quinuclidinol-2,2,3,6,6,7,7-d7, CDN

Produktkod. 30321942
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321942 0.05 g -
30311561 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321942 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75600.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Quinuclidinol-d7
CAS 2708283-05-8
Molekylformel C7 D7 H6 N O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2,2,3,6,6,7,7-Heptadeuterioquinuclidin-3-ol, 3-Quinuclidinol-d7, 3-Quinuclidinol-2,2,3,6,6,7,7-D7, 2,2,3,6,6,7,7-Heptadeuterio-1-azabicyclo[2.2.2 ]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2 ]octan-3-ol-2,2,3,6,6,7,7-d7, (±)-3-Quinuclidinol-2,2,3,6,6,7,7-d7
InChI formel InChI=1 S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9 H,1-5H2/i3D2,4D2,5D2,7 D
LEDER [2 H]C1([2 H])CC2CC([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C2([2 H])O
IUPAC-namn 2,2,3,6,6,7,7-heptadeuterio-1-azabicyclo[2.2.2 ]octan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 134.2274
Formel vikt 134.1437 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.