Läs mer
3-Quinuclidinol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Quinuclidinol-d7 |
| CAS | 2708283-05-8 |
| Molekylformel | C7 D7 H6 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2,3,6,6,7,7-Heptadeuterioquinuclidin-3-ol, 3-Quinuclidinol-d7, 3-Quinuclidinol-2,2,3,6,6,7,7-D7, 2,2,3,6,6,7,7-Heptadeuterio-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol-2,2,3,6,6,7,7-d7, (±)-3-Quinuclidinol-2,2,3,6,6,7,7-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/i3D2,4D2,5D2,7D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CC2CC([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C2([2H])O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,6,6,7,7-heptadeuterio-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.2274 |
| Formel vikt | 134.1437 |