Läs mer
3-kinuklidinonhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10306830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306830 25 g Plastflaska 25g
10285420 100 g Plastflaska 100g
15234634 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10306830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132260250
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-65-3
Molekylformel C7H11NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 161.63
MDL-nummer MFCD00137391
InChI-nyckel RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC-namn 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-on;hydroklorid
LEDER C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Quinuclidinone hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (100 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 till 101,5 % (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 161.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.