Läs mer
3-Quinuclidinon Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30411223
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30411223 100 g
1 options
Produktkod. 30411223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ795795100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Quinuclidinone Hydrochloride
CAS 1193-65-3
Molekylformel C7H12ClNO
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
LEDER Cl.O=C1CN2CCC1CC2
IUPAC-namn 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ett; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 161.63
Formel vikt 161.0607