Läs mer
3-Quinuclidinon Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Quinuclidinone Hydrochloride |
| CAS | 1193-65-3 |
| Molekylformel | C7H12ClNO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H |
| LEDER | Cl.O=C1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC-namn | 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ett; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.63 |
| Formel vikt | 161.0607 |