Läs mer
3(R)-[(Carbobenzyloxy)amino]-gamma-butyrolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3(R)-[(Carbobenzyloxy)amino]-gamma-butyrolactone |
| CAS | 118399-28-3 |
| Molekylformel | C12H13NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[(3R)-Tetrahydro-5-oxo-3-furanyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N[C@H]1COC(=O)C1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(3R)-5-oxooxolan-3-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.24 |
| Formel vikt | 235.0845 |