Läs mer
3(R,S)-Hydroxydesogestrel, TRC
Produktkod. 30402244
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402244 10 mg
30397470 100 mg
30389308 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH93900010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869627-85-0
Molekylformel C22H30O2
Molekylvikt (g/mol) 326.47
Synonym 3-Hydroxy-desogestrel, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl-11-methylene-, (17α)- (9CI), 3(R,S)-Hydroxy desogestrel, 3-Hydroxydesogestrel, Desogestrel Related Compound B (USP)
LEDER CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3(R,S)-Hydroxy Desogestrel
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16?,17-,18-,19?,20?,21-,22?/m0/s1
Formel vikt 326.2246