Läs mer
3-rac-Ochratoxin B tert-Butylester, TRC
Produktkod. 30416812
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30416812 5 mg
1 options
Produktkod. 30416812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO1485205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-rac-Ochratoxin B tert-Butyl Ester
CAS 885679-87-8
Molekylformel C24H27NO6
Kvantitet 5 mg
Synonym N-[(3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C24H27NO6/c1-14-12-16-10-11-17(20(26)19(16)23(29)30-14)21(27)25-18(22(28)31-24(2,3)4)13-15-8-6-5-7-9-15/h5-11,14,18,26H,12-13H2,1-4H3,(H,25,27)
LEDER CC1Cc2ccc(C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C)c(O)c2C(=O)O1
IUPAC-namn tert-butyl 2-[(8-hydroxy-3-metyl-1-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karbonyl)amino]-3-fenylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 425.47
Formel vikt 425.1838