missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-rac-Ochratoxin B tert-Butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-rac-Ochratoxin B tert-Butyl Ester |
| CAS | 885679-87-8 |
| Molekylformel | C24H27NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[(3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO6/c1-14-12-16-10-11-17(20(26)19(16)23(29)30-14)21(27)25-18(22(28)31-24(2,3)4)13-15-8-6-5-7-9-15/h5-11,14,18,26H,12-13H2,1-4H3,(H,25,27) |
| LEDER | CC1Cc2ccc(C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C)c(O)c2C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(8-hydroxy-3-metyl-1-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karbonyl)amino]-3-fenylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.47 |
| Formel vikt | 425.1838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?