Läs mer
3-Rhodanineddiksyra, TRC
Produktkod. 30424439
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30424439 5 g
1 options
Produktkod. 30424439 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR3186255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Rhodanineacetic Acid
CAS 5718-83-2
Molekylformel C5H5NO3S2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Oxo-2-Thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, (4-Oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, (4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 3-(Carboxymethyl)rhodanine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine-3-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)rhodanine, NSC 40450, Rhodanine-3-ethanoic Acid, Rhodanine-N-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
IUPAC-namn 2-(4-oxo-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-3-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 191.23
Formel vikt 190.9711