Läs mer
Fisherbrand™ Trevägs vridbara ställningskopplingar
Produktkod. 11548112 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
0 till 13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11548112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att fixera tre stänger eller rör inbördes i rät vinkel. Fisherbrand™ Trevägs vridbara ställningskopplingar kan dras åt för hand.
  • Med tumskruvar
  • För stavar och rör med 6 till 13 mm diameter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 0 till 13 mm
Produkttyp 3 Stavar Bossehead 0-13mm