Läs mer
(3’S,3R,4S)-Desfluoro Ezetimibe, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-[(3S)-3-hydroxy-3-phenylpropyl]-2-azetidinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22FNO3/c25-18-8-10-19(11-9-18)26-23(17-6-12-20(27)13-7-17)21(24(26)29)14-15-22(28)16-4-2-1-3-5-16/h1-13,21-23,27-28H,14-15H2/t21-,22+,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 391.1584 |
| Procent renhet | >95% |