Läs mer
3-(S)-(4-(S)-Isopropyl-2-oxo-oxazolidine-3-carbonyl)-octanoic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(S)-(4-(S)-Isopropyl-2-oxo-oxazolidine-3-carbonyl)-octanoi |
| CAS | 147961-55-5 |
| Molekylformel | C19 H33 N O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO5/c1-7-8-9-10-14(11-16(21)25-19(4,5)6)17(22)20-15(13(2)3)12-24-18(20)23/h13-15H,7-12H2,1-6H3/t14-,15+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1[C@H](COC1=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3S)-3-[(4S)-2-oxo-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidine-3-carbonyl]octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.47 |
| Formel vikt | 355.2359 |