Läs mer
3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N4O2/c14-7-4-2-1-3-6(7)8(15)12-9-10-5-11-13-9/h1-4,13-14H,5H2,(H,10,12,15) |
| Formel vikt | 205.0726 |