Läs mer
Genlab™ Tork- och värmeskåp
Produktkod. 12776095
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 l
Säkerhetsfunktioner:
Skjutdörrar i härdat glas
Typ av konvektion:
Naturlig
Mått (L x B x H):
50 x 100 x 66 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Säkerhetsfunktioner Typ av konvektion Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12776095 250 l Skjutdörrar i härdat glas Naturlig 50 x 100 x 66 cm Varje
1 options
Produktkod. 12776095 Leverantör Genlab™ Leverantörsnummer DC250
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
De Genlab™ Tork-/värmeskåp är lämpliga för torkning av en rad föremål som glas och instrument och alla allmänna uppvärmningsapplikationer.
  • Oisolerad
  • Maximal temperatur på 50 °C över omgivningen
  • Termostatkontroll för inställd temperatur
  • Fläktcirkulation på 500 och 1000L modeller
  • Full två års garanti
  • CE-kompatibel
  • Exteriör konstruerad av stålplåt med en lättrengörande pulverlackerad färg
  • Försedd med justerbara hyllskenor, löstagbara pläterade trådgaller och ventilationsuttag
  • 125- och 250L-modellerna har skjutdörrar i härdat glas; 500- och 1000L-modellerna har gångjärnsförsedda, härdade glasdörrar
  • Styrningen sker via en direktavläsningstermostat med kalibrerad våg och manipuleringssäkert lås
  • Nätströmbrytare med indikator och värmeindikator
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-kompatibel
Controllertyp Direktavläsningstermostat med kalibrerad våg och manipuleringssäkert lås
Typ av konvektion Naturlig
Kapacitet (metrisk) 250 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 50 °C
Typ Torkskåp
För användning med (applikation) Torkning av en rad föremål som glas och instrument och alla allmänna uppvärmningsapplikationer
Modell DC250
Antal hyllor 3
Säkerhetsfunktioner Skjutdörrar i härdat glas
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) Inredning 48 x 98 x 52 cm
Mått (L x B x H) 50 x 100 x 66 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz